B3756
8-Bromoadenosine 5′-triphosphate sodium salt
≥90% (HPLC)
Synonyma:
8-Br-ATP
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].Nc1ncnc2n(C3OC(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)C(O)C3O)c(Br)nc12
InChI
1S/C10H15BrN5O13P3.Na.H/c11-10-15-4-7(12)13-2-14-8(4)16(10)9-6(18)5(17)3(27-9)1-26-31(22,23)29-32(24,25)28-30(19,20)21;;/h2-3,5-6,9,17-18H,1H2,(H,22,23)(H,24,25)(H2,12,13,14)(H2,19,20,21);;
InChI key
BWSZHFBRMPXNSH-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Linkage
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)