Hlavní dokumenty
B3681
Sigma-Aldrich
Bisindolylmaleimide VII
96% (TLC), solid
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C27H27N5O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
453.54
MDL number:
UNSPSC Code:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Quality Level
assay
96% (TLC)
form
solid
solubility
DMSO: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1NC(=O)C(c2cn(CCCN3CCNCC3)c4ccccc24)=C1c5c[nH]c6ccccc56
InChI
1S/C27H27N5O2/c33-26-24(20-16-29-22-8-3-1-6-18(20)22)25(27(34)30-26)21-17-32(23-9-4-2-7-19(21)23)13-5-12-31-14-10-28-11-15-31/h1-4,6-9,16-17,28-29H,5,10-15H2,(H,30,33,34)
InChI key
VKLVUAHQOFDKLR-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Selective inhibitor of protein kinase C.
Caution
Protect from light
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)