Merck
SML2340
SGC8158
≥98% (HPLC)
Synonyma:
5′-S-[4-[(4′-Chlorobiphenyl-3-ylmethyl)amino]butyl]-5′-thioadenosine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C27H31ClN6O3S
Molekulová hmotnost:
555.09
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC(C=C1)=CC=C1C2=CC(CNCCCCSC[C@H]3O[C@@H](N(C=N4)C5=C4C(N)=NC=N5)[C@H](O)[C@@H]3O)=CC=C2
InChI
1S/C27H31ClN6O3S/c28-20-8-6-18(7-9-20)19-5-3-4-17(12-19)13-30-10-1-2-11-38-14-21-23(35)24(36)27(37-21)34-16-33-22-25(29)31-15-32-26(22)34/h3-9,12,15-16,21,23-24,27,30,35-36H,1-2,10-11,13-14H2,(H2,29,31,32)/t21-,23-,24-,27-/m1/s1
InChI key
UDFJXRJYAZANFF-VBHAUSMQSA-N
Biochem/physiol Actions
SGC8158 isthe active component produced by cell reductases from the prodrug, SGC3027, a selective and cell-active inhibitor of protein arginine N-methyltransferase (PRMT7). SGC8158 was shown to inhibit PRMT7 with an IC50 value < 2.5 nM for methylation of H2B (23-37) and greater than 40-fold selectivity over other histone methyltransferases and non-epigenetic targets. SGC3027 inhibited the methylation of HSP70 In cellular assays using C2C12 cells with an IC50 value of 1.3 microM. The closely related SGC3027N is significantly less active in the cellular assay, and is a control compound for cellular studies.
Selective and cell-active PRMT7 inhibitor
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)