B2129
L-Aspartic acid β-benzyl ester
≥98%
Synonyma:
β-Benzyl L-aspartate, L-Aspartic acid 4-benzyl ester
About This Item
Doporučené produkty
Název produktu
L-Aspartic acid β-benzyl ester,
assay
≥98%
Quality Level
form
powder
color
white
mp
225 °C
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@@H](CC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C11H13NO4/c12-9(11(14)15)6-10(13)16-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1
InChI key
VGALFAWDSNRXJK-VIFPVBQESA-N
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?