Hlavní dokumenty
858269
Sigma-Aldrich
L-Glutamic acid 5-methyl ester
99%
Synonyma:
L-Glutamic acid γ-methyl ester
About This Item
Lineární vzorec:
CH3OCOCH2CH2CH(NH2)COOH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
161.16
Beilstein/REAXYS Number:
1725252
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
99%
form
powder
optical activity
[α]20/D +29°, c = 2 in 6 M HCl
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
182 °C (dec.) (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
Cl[H].COC(=O)CC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO4/c1-11-5(8)3-2-4(7)6(9)10/h4H,2-3,7H2,1H3,(H,9,10)/t4-/m0/s1
InChI key
ZGEYCCHDTIDZAE-BYPYZUCNSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)