O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C16H18N2OS · HCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
322.85
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 1 mg/mL, clear
SMILES string
Cl.CC(N)Cc1c[nH]c2ccc(OCc3cccs3)cc12
InChI
1S/C16H18N2OS.ClH/c1-11(17)7-12-9-18-16-5-4-13(8-15(12)16)19-10-14-3-2-6-20-14;/h2-6,8-9,11,18H,7,10,17H2,1H3;1H
InChI key
PYJBJMIBANAOFJ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... HTR2B(3357)
Biochem/physiol Actions
5-HT2B serotonin receptor agonist.
Disclaimer
Hygroscopic; photosensitive
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?