AXYT1005WBC
Pipette tips, wide bore
size 1000 μL, clear, pkg of 5x1000tips/cs
Synonyma:
pipet tips
About This Item
UNSPSC Code:
41121600
NACRES:
NB.02
size:
1000 μL
sterility:
non-sterile
feature:
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
packaging:
pkg of 5x1000tips/cs
manufacturer/tradename:
Axygen Inc T-1005-WB-C
Corning
Corning
Doporučené produkty
material
clear
sterility
non-sterile
feature
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
manufacturer/tradename
Axygen Inc T-1005-WB-C
Corning
packaging
pkg of 5x1000tips/cs
size
1000 μL
color
clear
Související kategorie
Other Notes
Browse all pipette tips
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)