AXYMCT175LC
MAXYMum Recovery® microtubes
size 1.7 mL, pkg of 10x250tubes/cs
Synonyma:
centrifuge tubes
About This Item
Doporučené produkty
material
cap (snap cap)
conical bottom tube
polypropylene
polypropylene cap
sterility
non-sterile
feature
RNase and DNase free
endotoxin free
graduations
manufacturer/tradename
Axygen Inc MCT-175-L-C
Corning
packaging
pkg of 10x250tubes/cs
size
1.7 mL
color
clear
fitting
cap (push fit)
suitability
suitable for (centrifugation)
binding type
(ultra-low retention)
Související kategorie
Legal Information
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)