Přeskočit na
HS4323
Microcentrifuge Tube
natural polypropylene, capacity 1.5 mL, pack of 500 ea
Synonyma:
Microtube
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
500 ea
K dispozici k odeslání DNESodSchnelldorf Distribution
594,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41121703
Material:
conical bottom, natural polypropylene
594,00 Kč
K dispozici k odeslání DNESpodrobné informace
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
conical bottom, natural polypropylene
sterility
non-sterile
feature
cap pushfit attached cap
packaging
pack of 500 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS4323
cap diam.
13.4 mm
capacity
1.5 mL
tube diam.
12.9 mm
suitability
suitable for (Microcentrifugation)
General description
Microcentrifuge Tubes are certified DNase, RNase and Pyrogen free.
Features and Benefits
  • Microtube Volume- 1.5 mL
  • 100% polypropylene
  • Attached flat cap for easy one-handed use
  • Frosted writing area and a syringe pierceable cap
  • Autoclavable
  • Disposable
  • 18,000 x g Max RCF rating
  • Packaged in bulk
  • Syringe piercable cap
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
HS4325HS4422HS4423
Microcentrifuge Tube natural polypropylene, capacity 1.5 mL, pack of 500 ea
HS4323
Microcentrifuge Tube
Microcentrifuge Tube capacity 1.5 mL, conical bottom, pack of 1000 ea
HS4325
Microcentrifuge Tube
Microcentrifuge Tube capacity 0.5 mL, pack of 1000 ea
HS4422
Microcentrifuge Tube
Microcentrifuge Tube pack of 1000 ea, capacity 0.2 mL
HS4423
Microcentrifuge Tube
material
conical bottom, natural polypropylene
material
conical bottom, flat cap, natural polypropylene
material
conical bottom, flat cap, natural polypropylene tube
material
conical bottom, flat cap, natural polypropylene
cap diam.
13.4 mm
cap diam.
13.4 mm
cap diam.
10.1 mm
cap diam.
13.4 mm
packaging
pack of 500 ea
packaging
pack of 1000 ea
packaging
pack of 1000 ea
packaging
pack of 1000 ea
capacity
1.5 mL
capacity
1.5 mL
capacity
0.5 mL
capacity
0.2 mL
suitability
suitable for (Microcentrifugation)
suitability
suitable for (Microcentrifugation)
suitability
suitable for (Microcentrifugation, PCR)
suitability
suitable for (Microcentrifugation)
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Microcentrifuge Tube
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)