AXYFXF384XLRS
Pipette filter tips for Beckman® FX Robotics System
extra long, racked, capacity 30 μL, pkg of 5x3840tips/cs, clear, sterile
Synonyma:
pipet tips
About This Item
sterility
sterile
manufacturer/tradename
Axygen Inc FXF-384-XL-R-S
Corning
packaging
pkg of 5x3840tips/cs
capacity
30 μL
color
clear
Související kategorie
Other Notes
Browse all pipette tips
Legal Information
Beckman is a registered trademark of Beckman Coulter, Inc.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)