Merck
A7430
Azadirachtin
~95%
Synonyma:
azadirachtin A
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C35H44O16
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
720.71
NACRES:
NA.28
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352212
MDL number:
Assay:
~95%
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
assay
~95%
Quality Segment
form
solid
application(s)
agriculture
environmental
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]C1([H])C2OC3([H])OC=CC3(O)C1C4(C)OC24[C@@]5(C)[C@@H](O)[C@@H]6OC[C@]7([C@H](C[C@H](OC(=O)C(C)=CC)[C@]8(COC(O)([C@H]58)C(=O)OC)[C@@]67[H])OC(C)=O)C(=O)OC
InChI
1S/C35H44O16/c1-8-15(2)24(38)49-18-12-19(48-16(3)36)32(26(39)43-6)13-46-21-22(32)31(18)14-47-34(42,27(40)44-7)25(31)29(4,23(21)37)35-20-11-17(30(35,5)51-35)33(41)9-10-45-28(33)50-20/h8-10,17-23,25,28,37,41-42H,11-14H2,1-7H3/t17?,18-,19?,20?,21+,22+,23?,25?,28?,29?,30?,31?,32-,33?,34-,35?/m0/s1
InChI key
FTNJWQUOZFUQQJ-CFYAVYSVSA-N
Application
Azadirachtin has been used as a standard for high performance liquid chromatography (HPLC) and for quantification in suspension cultures of Azadirachta indica (A. Juss).
Biochem/physiol Actions
Triterpenoid found in need tree seeds, azadiractin suppresses feeding by many insect species and disrupts growth of most insect and other arthropod species, while having very low mammalian toxicity. Promising as a natural pesticide.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Azadirachtin
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1B
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Související obsah
Product Information Sheet
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
A7430-.5MG04061835542499