Přeskočit na
A231
Arachidonyl trifluoromethyl ketone
oil, ≥97% (NMR)
Synonyma:
1,1,1-Trifluoromethyl-6,9,12,15-heieicosatetraen-2-one, AACOCF3, Arach-CF3
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
5 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
12 000,00 Kč
10 200,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C21H31F3O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
356.47
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
10 200,00 Kč
Ceníková cena12 000,00 KčUložit 15 %
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥97% (NMR)
form
oil
storage condition
desiccated, protect from light, under inert gas
color
yellow
solubility
DMSO: >5 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C21H31F3O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(25)21(22,23)24/h6-7,9-10,12-13,15-16H,2-5,8,11,14,17-19H2,1H3/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
InChI key
PLWROONZUDKYKG-DOFZRALJSA-N
Gene Information
human ... PLA2G1B(5319)
Application
Arachidonyl trifluoromethyl ketone (AACOCF3) has been used as a anandamide degradation inhibitor to study its effects in primary astrocyte cultures.
Biochem/physiol Actions
Arachidonyl trifluoromethyl ketone (AACOCF3) plays a role in the inhibition of 12-hydroxyeicosatetraenoic acid (12-HETE) and thromboxane B2 produced by the platelets.
Inhibits anandamide hydrolysis in vitro; inhibits phospholipase A2.
Features and Benefits
This compound is featured on the Phospholipase A2 page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Disclaimer
Hygroscopic, photosensitive, air sensitive
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
T60402506274T60607
PACOCF3 A novel Ca2+-independent and reversible inhibitor of phospholipase A2 (PLA2; IC50 = 3.8 µM).
Sigma-Aldrich
506274
PACOCF3
assay
≥97% (NMR)
assay
97%
assay
≥97% (TLC)
assay
97%
Gene Information
human ... PLA2G1B(5319)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
oil
form
-
form
liquid
form
-
solubility
DMSO: >5 mg/mL
solubility
-
solubility
soluble (Supplied as a solution in ethanol. To change the solvent, evaporate the ethanol with a stream of nitrogen and immediately reconstitute with the solvent of choice. Soluble in DMSO (30 mg/ml). Only minimally soluble in aqueous buffers; do not use basic buffers; unstable at basic pH.)
solubility
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)