Merck
A1879
L-2-Aminobutyric acid
≥99% (titration), suitable for ligand binding assays
Synonyma:
L-α-Aminobutyric acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C4H9NO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
103.12
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
216-083-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1720935
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
L-2-Aminobutyric acid, ≥99% (titration)
Quality Segment
assay
≥99% (titration)
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-2-3(5)4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m0/s1
InChI key
QWCKQJZIFLGMSD-VKHMYHEASA-N
Application
  • Targeted metabolomics combined with machine learning to identify and validate new biomarkers for early SLE diagnosis and disease activity.: This study utilizes L-2-aminobutyric acid in targeted metabolomics, enhancing the predictive accuracy for Systemic Lupus Erythematosus (SLE), a crucial development in autoimmune disease diagnostics (Liang J et al., 2024).
  • Alcoholamine enhanced fractionation of cellulose from lignocellulosic biomass in ionic liquids.: This research highlights the use of L-2-aminobutyric acid in the process of biomass conversion, offering insights into more efficient biofuel production techniques (Zhu Y et al., 2023).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-2-Aminobutyric acid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)