A1227
ABTS Enhancer
liquid, for peroxidase detection
Synonyma:
2,2′-Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) Enhancer
About This Item
Doporučené produkty
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Zákazníci si také prohlíželi
Sortimentní položky
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.