Hlavní dokumenty
A11629L2
Supelco
optigel Precast gels
15-20% polyacrylamide, contains bind silane (long plate), with 2 orientation markers
About This Item
UNSPSC Code:
12161902
NACRES:
NB.22
form
solid
Quality Level
shelf life
1 mo.
contains
bind silane (long plate)
feature
with 2 orientation markers
concentration
in 0.375 M Tris-HCl, pH 8.8
15-20% polyacrylamide
gel L × W × thickness
256 mm × 200 mm × 1 mm
plate L × W × thickness
276 mm × 211 mm × 3 mm
276 mm × 217 mm × 3 mm
storage temp.
2-8°C
Application
Optigels offer a range of large format pre-cast polyacrylamide gels ideal for use as the second dimension in 2D gel electrophoresis. Optigels are supplied using low fluorescing glass to allow compatibility with both traditional and fluorescent labeling systems, and are available prepared with bind silane if required. Optigels are compatible with several large format electrophoresis units including Cytiva′s Ettan DALTtwelve, Ettan DALTsix and BioRad Protean® Plus. All gels are cast with Laemmli (Tris-HCl) chemistry without SDS, providing flexibility of application. Developed for customers who require ultimate separation performance and reproducibility, our automated casting process provides ultimate gel-to-gel and batch-to-batch reproducibility for a broad range of homogeneous and gradient gels.
Legal Information
Ettan is a trademark of Cytiva
PROTEAN is a registered trademark of Bio-Rad Laboratories, Inc.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)