Merck
91C
Leukocyte Naphthol AS-D Chloroacetate (Specific Esterase) Kit
Synonyma:
Leder Stain
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12352106
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
description
Kit formulated with all liquid reagents
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
dilution
(for histology)
application(s)
hematology
histology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
Esterases are ubiquitous in nature and encompass a series of different enzymes acting upon select substrates. With the 91C kit, Naphthol AS-D Chloroacetate is enzymatically hydrolyzed by "specific esterase, " liberating a free naphthol compound. This then couples with a diazonium compound, forming highly colored deposits at sites of enzyme activity. This enzyme is usually considered specific for cells of granulocytic lineage. May be used to detect neutrophils in peripheral blood, bone marrow or tissue sections which have been paraffin embedded.
Still not finding the right product?
Součásti soupravy, které jsou dostupné také samostatně
Č. produktu
Popis
Bezpečností list & Stanovení ceny
  • Citrate Solution, pH 3.6±0.1 (25 °C), 27 mM 50 mL
    Bezpečností list
  • Fast Red Violet LB Base Solution 10 mL
    Bezpečností list
  • Naphthol AS-D Chloroacetate Solution 10 mL
    Bezpečností list
  • Naphthol AS-D Chloroacetate Solution 50 mL
    Bezpečností list
signalword
Danger
target_organs
Kidney, Respiratory system
supp_hazards
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
91C-1KT04061833264607