Merck
915
Citrate Solution
pH 3.6±0.1 (25 °C), 27 mM
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
solution
Quality Segment
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
27 mM
technique(s)
titration: suitable
pH
3.6±0.1 (25 °C)
application(s)
hematology
histology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Na/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;/q;3*+1/p-3
InChI key
HRXKRNGNAMMEHJ-UHFFFAOYSA-K
Application
Used as a kit component for the 91A and 91C procedures for Esterase.
Other Notes
Citric Acid, 18 mmol/l, sodium citrate, 9 mmol/L, sodium chloride, 12 mmol/L with surfactant. pH 3.6 +/- 0.1 at 25 °C.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Citrate Solution
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
9002-93-1
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
CDS021604-1G04061828994014
924520-25G04065267409535
270245-5G04061826141847
270245-250G04061838348319
270245-25G04061826141830
915-50ML04061838203571
GF95515128-2EA04061825081151
GF95515128-1EA04061825081144