Změnit zobrazení
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
500 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 997,00 Kč |
1000 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 710,00 Kč |
O této položce
Lineární vzorec:
NaCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
58.44
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352207
Beilstein/REAXYS Number:
3534976
MDL number:
997,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Segment
description
292.2 g/L sodium chloride, for research or for further manufacturing use
sterility
sterile; sterile-filtered
form
liquid
concentration
5 M
shipped in
ambient
SMILES string
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Application
Sodium chloride solution has been used as a component of 10× binding buffer for glutamate carboxypeptidase II (NAALADase) assay.
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form - | form liquid | form - |
| description 292.2 g/L sodium chloride, for research or for further manufacturing use | description - | description - | description - |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| concentration 5 M | concentration 5 M | concentration 5 M in H2O | concentration 0.83-0.86% NaCl, 0.85% |
| shipped in ambient | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
| sterility sterile; sterile-filtered | sterility 0.2 μm filtered | sterility 0.2 μm filtered | sterility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium chloride solution
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?