Přeskočit na
S0817
Sodium chloride solution
0.85%
Synonyma:
Halite, NaCl, sodium chloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
1 gal
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 330,00 Kč
5 gal
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 240,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
NaCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
58.44
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3534976
1 330,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
concentration
0.83-0.86% NaCl, 0.85%
density
1.000 g/cm3 at 20 °C
SMILES string
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
General description
Sodium chloride is commonly referred to as “salt” and is naturally present as mineral halite. Sodium chloride solution is highly used in chemical production.
Application
Sodium chloride solution has been used in the preparation of neurotoxin 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6 tetrahydropyridine (MPTP) stock solution.
Biochem/physiol Actions
Sodium chloride solution is applicable in protein crystallization. It favours better protein-protein interactions.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
S8776S6546S7653
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
density
1.000 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
1.190 g/cm3
density
2.16 g/cm3 at 25 °C (77 °F)
concentration
0.83-0.86% NaCl
concentration
0.9% in water
concentration
5 M
concentration
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium chloride solution
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Protokoly
To standardize a procedure for the determination of protein by modified Lowry.
To standardize a procedure for the enzymatic assay of Deoxyribonuclease I.
Související obsah
Objective: To standardize a procedure for the enzymatic assay of Aprotinin.
A model of MPTP-induced Parkinson's disease in the goldfish
Weinreb O and Youdim MB
Nature Protocols, 2(11) (2007)
Sodium Chloride
Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology, 1-27 (2000)
Hydrophobic forces between protein molecules in aqueous solutions of concentrated electrolyte.
Curtis RA, et al.
Biophysical Chemistry, 98(3), 249-265 (2002)
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
S0817-5GA04061838175175
S0817-1GA04061836830861
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?