21742
4-Nitrophenyl octanoate
≥90.0% (GC), liquid
Synonyma:
4-Nitrophenyl caprylate, Caprylic acid 4-nitrophenyl ester, Octanoic acid 4-nitrophenyl ester
About This Item
Doporučené produkty
Název produktu
4-Nitrophenyl octanoate, ≥90.0% (GC)
Quality Level
assay
≥90.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.510
density
1.095 g/mL at 20 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCC(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H19NO4/c1-2-3-4-5-6-7-14(16)19-13-10-8-12(9-11-13)15(17)18/h8-11H,2-7H2,1H3
InChI key
GGIDEJQGAZSTES-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?