402826
Ammonium dichromate
ACS reagent, ≥99.5%
Synonyma:
Ammonium bichromate
About This Item
Doporučené produkty
grade
ACS reagent
vapor density
8.7 (vs air)
assay
≥99.5%
form
crystals
reaction suitability
reagent type: oxidant
impurities
≤0.005% insolubles
loss
≤3.0% loss on drying
pH
3-4 (25 °C, 50 g/L)
mp
170 °C (dec.) (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
cation traces
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤0.002%
Na: ≤0.005%
SMILES string
N.N.O[Cr](=O)(=O)O[Cr](O)(=O)=O
InChI
1S/2Cr.2H3N.2H2O.5O/h;;2*1H3;2*1H2;;;;;/q2*+1;;;;;;;;;/p-2
InChI key
XAQCJVGGJJFLPP-UHFFFAOYSA-L
General description
Application
- Oxidation of alcohols in the presence of Mg(HSO4)2 (magnesium hydrogen sulfate) and wet SiO2 (silicon dixide).
- Preparation of Cr2O3/Al2O3 (chromium (III) oxide/aluminium oxide) catalysts.
- Oxidative coupling of thiols.
- Preparation of mesoporous molecular sieves.
- Preparation of polypyrrole (PPy).
- Preparation of solid oxide fuel cell (SOFC) interconnect.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Storage Class
4.1A - Other explosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)