Hlavní dokumenty
309087
Sigma-Aldrich
Potassium bromate
ACS reagent, ≥99.8%
About This Item
Lineární vzorec:
KBrO3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
167.00
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.24
assay:
≥99.8%
grade:
ACS reagent
form:
crystalline powder
grade
ACS reagent
assay
≥99.8%
form
crystalline powder
impurities
≤0.005% insolubles
pH
5.0-9.0 (25 °C, 5%)
anion traces
bromide (Br-): passes test
sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Fe: ≤0.002%
Na: ≤0.01%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
SMILES string
[K+].[O-]Br(=O)=O
InChI
1S/BrHO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M
General description
Potassium bromate is a strong oxidizing agent that can be used in the bromination of deactivated aromatics and in chemical oscillating reactions.
Application
Potassium bromate can be used as:
  • An oxidant in the potentiometric determination of β-lactam drug.
  • A brominating agent for the bromination of ethylacetoacetate to dibromoethylacetoacetate.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Ox. Sol. 1
Storage Class
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Slide 1 of 1
1 of 1
Organic preparations and procedures international, 23, 395-395 (1991)
Kinetics and Mechanism of the Oxidation of Neomenthol by Potassium Bromate in Acidic Solution.
Meena R and Sharma S.
International Journal of Pharmacological Research, 4(1), 25-33 (2014)
Yingying Xu et al.
Cell reports, 29(4), 800-809 (2019-10-24)
Cockayne syndrome (CS) is a rare genetic neurodevelopmental disorder, characterized by a deficiency in transcription-coupled subpathway of nucleotide excision DNA repair (TC-NER). Mutation of the Cockayne syndrome B (CSB) gene affects basal transcription, which is considered a major cause of
Chemiluminescence determination of potassium bromate in flour based on flow injection analysis.
Yan Z, et al.
Food Chemistry, 190, 20-24 (2016)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 886-886 (1994)