Přeskočit na
243418
Potassium bromide
ACS reagent, ≥99.0%
Funkce v oblasti udržitelnosti
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
965,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 920,00 Kč
2.5 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
8 170,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
KBr
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
119.00
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
38050405
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.21
EC Number:
231-830-3
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Grade:
ACS reagent
Form:
crystalline powder, crystalline solid, crystals or chunks
965,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
ACS reagent
Quality Segment
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C), 1 mmHg ( 795 °C)
assay
≥99.0%
form
crystalline powder, crystalline solid, crystals or chunks
sustainability
Sustainability features
impurities
≤0.005% insolubles
pH
5.0-8.8 (25 °C, 5%)
mp
734 °C (lit.)
anion traces
bromate (BrO3-): ≤0.001%, chloride (Cl-): ≤0.2%, iodate (IO3-): ≤0.001%, iodide (I-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Ba: ≤0.002%, Ca: ≤0.002%, Fe: ≤5 ppm, Mg: ≤0.001%, Na: ≤0.02%, heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
greener alternative category
SMILES string
[K+].[Br-]
InChI
1S/BrH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalysis. Click here for more information.
Application
May be used for removal of peripheral membrane proteins.
Other Notes
Go to Redi-Dri™ Product Listing 746444
Legal Information
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
22186474644460089
description
ACS reagent, ≥99.0%
description
≥99% trace metals basis
description
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥99%
description
BioUltra, ≥99.5% (AT)
form
crystalline powder, crystalline solid, crystals or chunks
form
powder or crystals
form
powder
form
solid
assay
≥99.0%
assay
≥99% trace metals basis
assay
≥99%
assay
≥99.5% (AT)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
ACS reagent
grade
-
grade
anhydrous, ACS reagent
grade
reagent grade
impurities
≤0.005% insolubles
impurities
-
impurities
≤0.005% insolubles
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.001% total nitrogen (N)
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C), 1 mmHg ( 795 °C)
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C), 1 mmHg ( 795 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 795 °C), <0.01 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C), 1 mmHg ( 795 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium bromide
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?