24216
Chloroform
contains ethanol as stabilizer, meets analytical specification of BP, 99-99.4% (GC)
Synonyma:
Methylidyne trichloride, Trichloromethane
About This Item
60.5-61.5 °C (lit.)
Doporučené produkty
vapor density
4.1 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
160 mmHg ( 20 °C)
assay
99-99.4% (GC)
form
liquid
quality
meets analytical specification of BP
contains
ethanol as stabilizer
impurities
related substances, complies (GC)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.05% water (Karl Fischer)
refractive index
n20/D 1.445 (lit.)
bp
60-62 °C
60.5-61.5 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
density
1.479-1.489 g/mL at 20 °C
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤1 mg/kg
chloride (Cl-): in accordance
suitability
complies for appearance of solution
SMILES string
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
InChI key
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Liver,Kidney
Storage Class
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?