208396
Cobalt(II) acetate tetrahydrate
reagent grade
Synonyma:
Cobaltous acetate tetrahydrate
About This Item
Doporučené produkty
grade
reagent grade
Quality Level
form
powder or crystals
concentration
23.0-25.0% Co (EDTA titration)
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].CC(=O)O[Co]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Co.4H2O/c2*1-2(3)4;;;;;/h2*1H3,(H,3,4);;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
InChI key
ZBYYWKJVSFHYJL-UHFFFAOYSA-L
General description
Application
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?