Z801135
Hellma® aluminum spacer
38mmx12.5mmx9 mm, to fit cells with 1 mm light path into 10 mm cell holder
About This Item
UNSPSC Code:
12000000
NACRES:
SB.32
Doporučené produkty
manufacturer/tradename
Hellma 13.101
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
Legal Information
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
related product
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)