Merck
Z363553
Cuvette rack
Holds 20 cuvettes
Synonyma:
rack tube, racks tube, tube racks
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
SB.32
UNSPSC Code:
41121813
Feature:
 12.5-mm O.D. cells in two tiers
Material:
polypropylene
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
polypropylene
feature
 12.5-mm O.D. cells in two tiers
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, photometry: suitable
L × W × H
8 1/4 in. × 2 3/4 in. × 1 3/8 in.
General description
Sloped design makes back row more accessible.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cuvette rack
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)