Hlavní dokumenty
Y0001357
Butyl parahydroxybenzoate impurity E
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyma:
Isobutyl 4-hydroxybenzoate
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C11H14O3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
194.23
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API family
butylparaben
manufacturer/tradename
EDQM
mp
75-80 °C
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)COC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C11H14O3/c1-8(2)7-14-11(13)9-3-5-10(12)6-4-9/h3-6,8,12H,7H2,1-2H3
InChI key
XPJVKCRENWUEJH-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Butyl parahydroxybenzoate impurity E EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Packaging
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
related product
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
Je nám líto, ale pro tento produkt momentálně nemáme COA k dispozici online.
Navštívit knihovnu dokumentů
Antonis Myridakis et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 407(9), 2509-2518 (2015-02-04)
Phthalates, bisphenol A (BPA) and parabens (PBs), organic chemicals widely used in everyday products, are considered to be endocrine disruptors. We propose a liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) method for the determination of seven phthalate metabolites, six PBs and BPA