Key Documents
92177
Supelco
Isobutyl 4-hydroxybenzoate
analytical standard
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C11H14O3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
194.23
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.21
grade
analytical standard
Quality Level
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
75-80 °C
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CC(C)COC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C11H14O3/c1-8(2)7-14-11(13)9-3-5-10(12)6-4-9/h3-6,8,12H,7H2,1-2H3
InChI key
XPJVKCRENWUEJH-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)