Y0001022
Iopromide for system suitability 2
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyma:
Iopromide
About This Item
Doporučené produkty
grade
pharmaceutical primary standard
API family
iopromide
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(N(C)CC(O)CO)C1=C(I)C(NC(COC)=O)=C(I)C(C(NCC(CO)O)=O)=C1I
InChI
1S/C18H24I3N3O8/c1-24(4-9(28)6-26)18(31)12-13(19)11(17(30)22-3-8(27)5-25)14(20)16(15(12)21)23-10(29)7-32-2/h8-9,25-28H,3-7H2,1-2H3,(H,22,30)(H,23,29)
InChI key
DGAIEPBNLOQYER-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
General description
Application
Packaging
Other Notes
related product
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)