Y0000426
Lamivudine for system suitability 2
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyma:
Lamivudine, 2′,3′-Dideoxy-3′-thiacytidine, 3TC, Epivir, Epivir-HBV, Heptovir, Zeffix
About This Item
Doporučené produkty
grade
pharmaceutical primary standard
API family
lamivudine
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2CS[C@H](CO)O2
InChI
1S/C8H11N3O3S/c9-5-1-2-11(8(13)10-5)6-4-15-7(3-12)14-6/h1-2,6-7,12H,3-4H2,(H2,9,10,13)/t6-,7+/m0/s1
InChI key
JTEGQNOMFQHVDC-NKWVEPMBSA-N
Související kategorie
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
Other Notes
related product
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)