Y0000223
Pravastatin impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyma:
(3R,5R)-3,5-Dihydroxy-7-[(1S,2S,6R,8S,8aR)-6-hydroxy-2-methyl-8-[[(2S)-2-methylbutanoyl]oxy]-1,2,6,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl]heptanoic acid
About This Item
Doporučené produkty
grade
pharmaceutical primary standard
API family
pravastatin
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C23H36O7/c1-4-13(2)23(29)30-20-11-17(25)9-15-6-5-14(3)19(22(15)20)8-7-16(24)10-18(26)12-21(27)28/h5-6,9,13-14,16-20,22,24-26H,4,7-8,10-12H2,1-3H3,(H,27,28)/t13-,14-,16+,17-,18+,19-,20-,22-/m0/s1
InChI key
TUZYXOIXSAXUGO-PZSHMICQSA-N
Související kategorie
General description
Application
Packaging
Other Notes
Related product
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)