VISRT250600
Silicone Rotational Viscosity Standard
251.5 mPa.s (25.00°C), RT250
About This Item
Doporučené produkty
grade
certified reference material
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
ASTM D 2162
251.5 mPa.s(25.00 °C)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
mixture
Související kategorie
General description
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)