R0145015
Ramipril impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyma:
(2S,3aS,6aS)-1-[(S)-2-[[(S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-cyclohexylpropyl]amino]propanoyl]octahydrocyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylic acid
About This Item
Doporučené produkty
grade
pharmaceutical primary standard
API family
ramipril
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N2([C@@H]3[C@H](C[C@H]2C(=O)O)CCC3)C(=O)[C@@H](N[C@@H](CCC1CCCCC1)C(=O)OCC)C
InChI
1S/C23H38N2O5/c1-3-30-23(29)18(13-12-16-8-5-4-6-9-16)24-15(2)21(26)25-19-11-7-10-17(19)14-20(25)22(27)28/h15-20,24H,3-14H2,1-2H3,(H,27,28)/t15-,17-,18-,19-,20-/m0/s1
InChI key
REDFEBRIUVBHFO-JBDAPHQKSA-N
Související kategorie
General description
Application
Packaging
Other Notes
related product
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)