Hlavní dokumenty
QC3179
Supelco
Simple Nutrients in Seawater - Whole Volume
certified reference material
About This Item
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Quality Level
CofA
current certificate can be downloaded
manufacturer/tradename
RTC QCI-3028-1S
concentration
in H2O
application(s)
environmental
format
matrix material
storage temp.
2-8°C
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Other Notes
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Analyt
Popis
    Ammonia as N .65-19 mg/L
    Nitrate as N .25-40 mg/L
    Nitrate+nitrite as N .25-40 mg/L
    Nitrite as N .4-4 mg/L
    Orthophosphate as P .5-5.5 mg/L
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)