PHR3290
2-furaldehyde
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyma:
Furfural, 2-Furaldehyde, Furan-2-carboxaldehyde
About This Item
Doporučené produkty
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
vapor density
3.31 (vs air)
vapor pressure
13.5 mmHg ( 55 °C)
autoignition temp.
599 °F
expl. lim.
19.3 %
packaging
pkg of 50 mg
refractive index
n20/D 1.525 (lit.)
bp
162 °C (lit.)
mp
−36 °C (lit.)
density
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical small molecule
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[H]C(=O)c1ccco1
InChI
1S/C5H4O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-4H
InChI key
HYBBIBNJHNGZAN-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Chromatograms
suitable for GC, application for SPMENáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.