Merck
H40807
5-Hydroxymethyl-2-furaldehyde
99%
Synonyma:
5-(Hydroxymethyl)furfural, 5-Hydroxymethyl-2-furancarboxaldehyde, HMF
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H6O3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
126.11
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-654-9
Beilstein/REAXYS Number:
110889
MDL number:
Assay:
99%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99%
refractive index
n20/D 1.562 (lit.)
bp
114-116 °C/1 mmHg (lit.)
mp
28-34 °C (lit.)
density
1.243 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
aldehyde, hydroxyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)c1ccc(CO)o1
InChI
1S/C6H6O3/c7-3-5-1-2-6(4-8)9-5/h1-3,8H,4H2
InChI key
NOEGNKMFWQHSLB-UHFFFAOYSA-N
Application
5-Hydroxymethyl-2-furaldehyde (HMF) can be used in the synthesis of:
  • Furan-2,5-dicarboxaldehyde (FDA) using a vanadyl phosphate-based catalyst via selective oxidation.
  • Prepolymer and antiviral precursor, 5,5′-oxy(bismethylene)-2-furaldehyde (OBMF) using solid acid catalysts via etherification reaction.
  • Diformylfurane (DFF) by aerobic oxidation using pyridine-vanadyl complexes.
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
174.2 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
79 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)