PHR2862
Fenbendazole Related Compound A
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyma:
Carbendazim, Albendazole Impurity E (PhEur), Fenbendazole Impurity A (PhEur), BCM, Methyl 2-benzimidazolecarbamate, Methyl benzimidazol-2-ylcarbamate
About This Item
Doporučené produkty
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
agency
traceable to Ph. Eur. F0040010
traceable to USP 1269414
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
API family
fenbendazole
form
solid
packaging
pkg of 50 mg
mp
>300 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical small molecule
storage temp.
2-30°C
SMILES string
COC(=O)Nc1nc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C9H9N3O2/c1-14-9(13)12-8-10-6-4-2-3-5-7(6)11-8/h2-5H,1H3,(H2,10,11,12,13)
InChI key
TWFZGCMQGLPBSX-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
related product
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)