PHR2474
Guaiacol Impurity A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyma:
Pyrocatechol
About This Item
Doporučené produkty
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
API family
guaiacol
form
flakes
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
pkg of 100 mg
application(s)
pharmaceutical small molecule
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1c(cccc1)O
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,7-8H
InChI key
YCIMNLLNPGFGHC-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
Footnote
related product
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)