PHR1181
2-Methylimidazole (Ondansetron Impurity F)
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyma:
2-Methylimidazole, Ondansetron impurity F, 2-Methylglyoxaline
About This Item
Doporučené produkty
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
agency
traceable to Ph. Eur. Y0001320
vapor pressure
<1 mmHg ( 0 °C)
API family
ondansetron
CofA
current certificate can be downloaded
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
267-268 °C (lit.)
mp
142-143 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Cc1ncc[nH]1
InChI
1S/C4H6N2/c1-4-5-2-3-6-4/h2-3H,1H3,(H,5,6)
InChI key
LXBGSDVWAMZHDD-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
Footnote
related product
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)