P4200000
Pyrimethamine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyma:
5-(4-Chlorophenyl)-6-ethyl-2,4-pyrimidinediamine
About This Item
Doporučené produkty
grade
pharmaceutical primary standard
API family
pyrimethamine
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CCC1=NC(N)=NC(N)=C1C2=CC=C(Cl)C=C2
InChI
1S/C12H13ClN4/c1-2-9-10(11(14)17-12(15)16-9)7-3-5-8(13)6-4-7/h3-6H,2H2,1H3,(H4,14,15,16,17)
InChI key
WKSAUQYGYAYLPV-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
General description
Application
Packaging
Other Notes
related product
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)