NIST695
Trace elements in multi-nutrient fertilizer
NIST® SRM® 695
About This Item
Doporučené produkty
grade
certified reference material
Quality Level
packaging
pkg of 70 g
manufacturer/tradename
NIST®
application(s)
agriculture
format
matrix material
General description
Application
Features and Benefits
- SRM 695 is available with certified mass fraction values of major, minor, and trace elements.
- The NIST certificate is provided with source, preparation, analysis details and use instructions.
Other Notes
Calcium (Ca), Manganese (Mn), Iron (Fe), Sodium (Na), Magnesium (Mg), Potassium (K), Zinc (Zn), Arsenic (As), Mercury (Hg), Cadmium (Cd), Molybdenum (Mo), Chromium (Cr), Nickel (Ni), Cobalt (Co), Lead (Pb), Copper (Cu), Vanadium (V)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Aluminum (Al), Boron (B), Nitrogen (N), Phosphorous (P), Selenium (Se), Chlorine (Cl), Titanium (Ti)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Legal Information
related product
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B - Ox. Sol. 3 - STOT RE 1
Storage Class
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)