Hlavní dokumenty
NIST2778
Mercury in Crude Oil
NIST®SRM®
About This Item
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
form
oil
packaging
pkg of 50 g (5 x 10 mL)
manufacturer/tradename
NIST®
application(s)
petroleum
storage temp.
15-25°C
General description
One unit of SRM 2778 contains five amber glass ampoules, with each ampoule containing about 10 mL of crude oil.
SRM 2778_cert
SRM 2778_SDS
Application
The SRM is intended to evaluate the method used in chemical analysis of mercury in crude oil to support with environmental and safety compliance assessments related to oil refining.
Features and Benefits
  • Available with a certificate documenting NIST-certified mass fraction values of mercury in the oil matrix in SRM 2778.
  • The certified value is metrologically traceable to the SI unit of mass fraction, expressed as micrograms per kilogram.
  • The NIST certificate is provided with expiration certificate, storage, handling, use,and maintenance instructions.
Other Notes
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Mercury (Hg)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Legal Information
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
pictograms
FlameHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1A - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
19.4 °F
flash_point_c
-7 °C
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)