Merck
NIST3133
Mercury (Hg) standard solution
NIST® SRM® 3133
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
certified reference material
packaging
pkg of 5 x 10 mL
manufacturer/tradename
NIST®
format
single component solution
General description
Each unit of SRM 3133 contains five sealed borosilicate glass ampoules, each containing 10 mL of an acidified aqueous solution.This solution is gravimetrically prepared to contain a known mass fraction of mercury and comprises nitric acid at an approximate mass fraction of 10%.
SRM 3133_cert
SRM 3133_SDS
Application
The SRM is intended for use as a primary calibration standard for the determination of mercury quantitatively.
Features and Benefits
  • The certified value of the SRM was determined by calculating the mass fraction values of mercury, which is obtained through two methods:
  1. Gravimetric preparation
  2. Isotope-dilution cold-vapor inductively coupled plasma – mass spectrometry (ID-ICP-MS).
  • The certified value is metrologically traceable to the SI unit of mass fraction, expressed as micrograms per gram.
  • The NIST certificate is provided with expiration certificate, storage, handling, use, and maintenance instructions.
Other Notes
Certified for the analytes listed below.
Mercury (Hg)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Legal Information
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Disclaimer
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Výstražné slovo
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Cílové orgány
Kidney
supp_hazards
Skladovací třída
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
10045-94-0
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)