Hlavní dokumenty
NIST2581
Powdered paint
NIST® SRM® 2581, nominal 0.5% lead
About This Item
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Quality Level
packaging
pkg of 35 g
manufacturer/tradename
NIST®
application(s)
coatings
format
matrix material
General description
Other Notes
Certified for the analytes listed below.
Lead (Pb)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Legal Information
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Related product
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Repr. 1A - STOT RE 2
Storage Class
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)