N600
High Temperature Viscosity Standard; UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified
viscosity 149.2 mPa.s (60 °C)
About This Item
Doporučené produkty
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
viscosity
149.2 mPa.s(60 °C)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
mixture
Související kategorie
General description
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)