Zpět
High Temperature Viscosity Standard; UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified
Products
Výrobce
Formát
Aplikace
Typ referenčního materiálu
Filtrovat produkty
Showing 1-11 of 11
Porovnat
Číslo produktu
Popis
Stanovení ceny
S30000S
High Temperature Viscosity Standard; UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified,
viscosity 4965 mPa.s (60 °C)
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
N600
High Temperature Viscosity Standard; UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified,
viscosity 149.2 mPa.s (60 °C)
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
S6S
High Temperature Viscosity Standard; UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified,
viscosity 2.935 mPa.s (60 °C)
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
S200S
High Temperature Viscosity Standard; UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified,
viscosity 57.98 mPa.s (60 °C)
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
S60S
High Temperature Viscosity Standard; UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified,
viscosity 20.05 mPa.s (60 °C)
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
S2000S
High Temperature Viscosity Standard; UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified,
viscosity 431.7 mPa.s (60 °C)
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
S8000S
High Temperature Viscosity Standard; UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified,
viscosity 1533 mPa.s (60 °C)
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
S3S
High Temperature Viscosity Standard; UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified,
viscosity 1.605 mPa.s (60 °C)
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
S20S
High Temperature Viscosity Standard; UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified,
viscosity 7.806 mPa.s (60 °C)
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
N2000
High Temperature Viscosity Standard; UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified,
viscosity 431.7 mPa.s (60 °C)
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
N100S
High Temperature Viscosity Standard; UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified,
viscosity 34.33 mPa.s (60 °C)