Hlavní dokumenty
ERMCE196
Bovine blood (Pb, Cd)
ERM®, certified reference material
About This Item
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
agency
ERM®
certified by the BSC
manufacturer/tradename
JRC
format
matrix material
Storage temp.
−20°C
Analysis Note
For more information please see:
ERMCE196
Other Notes
Sales restrictions may apply
Legal Information
ERM is a registered trademark of European Commission
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)