ERMBF412AK
Bt11 Maize GMO Standard
blank, ERM®, certified reference material
About This Item
Doporučené produkty
grade
certified reference material
agency
ERM®
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
format
matrix material
storage temp.
2-8°C
Související kategorie
Legal Information
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)