Přejít k obsahu
E2503004
Etomidate impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyma:
Methyl 1-[(1RS)-1-phenylethyl]-1H-imidazole-5-carboxylate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C13H14N2O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
230.26
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
pharmaceutical primary standard
API family
etomidate
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[n]2(cncc2C(=O)OC)C(C)c1ccccc1
InChI
1S/C13H14N2O2/c1-10(11-6-4-3-5-7-11)15-9-14-8-12(15)13(16)17-2/h3-10H,1-2H3
InChI key
FHFZEKYDSVTYLL-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Etomidate impurity B EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Packaging
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Central nervous system
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)